Merck
573310
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Tetrahydrofuran-2-carboxamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −75°, c = 1 in H2O
mp
82-86 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H9NO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H2,6,7)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
GXHAENUAJYZNOA-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
(S)-(-)-tetrahydrofuran-2-karboksyamid może być stosowany jako prekursor do otrzymywania(S)-tetrahydrofuran-2-karbonitrylu (THFCN) w reakcji dehydratacji z użyciem chlorku tionylu i DMF. THFCN może być dalej metylowany chlorkiem metylomagnezu (odczynnik Grignarda) w celu wytworzenia(S)-1-(tetrahydrofuran-2-ylo)etenonu.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improved synthetical route of (S)?-?1-?(tetrahydrofuran-?2-?yl)?ethanone
Chai H-w, et al.
Jing Xi Hua Gong Zhong Jian Ti / Fine Chemical Intermediates, 45(1), 39-41 (2015)