Merck
573213
Sigma-Aldrich
(4S)-4-[(1R)-2-Azido-1-(benzyloxy)ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
aktywność optyczna
[α]20/D +13°, neat
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5090 (lit.)
gęstość
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@@H](CN=[N+]=[N-])OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19N3O3/c1-14(2)19-10-13(20-14)12(8-16-17-15)18-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-13H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+/m1/s1
Klucz InChI
YWANFIYHLHBBCF-OLZOCXBDSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)