Merck
572292
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NHCNHNHCNHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
215-219 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H9F2N5.ClH/c9-4-1-2-6(5(10)3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
Klucz InChI
XIUCHDFQXPAMQP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3