Merck
572209
Sigma-Aldrich
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
228-231 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
Klucz InChI
PZRVKJZVIPUVQH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)