Merck
572128
Sigma-Aldrich
[4-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-1,1,2-ethylenetricarbonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)NC6H4C(CN)=C(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
72-76 °C (lit.)
λmaks.
514 nm
ciąg SMILES
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)C(\C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C15H14N4O2/c16-9-13(10-17)15(11-18)12-1-3-14(4-2-12)19(5-7-20)6-8-21/h1-4,20-21H,5-8H2
Klucz InChI
XIKHTCQHDCGMQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)