Merck
571970
Sigma-Aldrich
Cyclooctyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C8H15NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-10-9-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
Klucz InChI
QYKPRMWZTPVYJC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)