Merck
571962
Sigma-Aldrich
Cycloheptyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C7H13NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4680 (lit.)
tw
188-189 °C (lit.)
gęstość
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=NC1CCCCCC1
InChI
1S/C8H13NO/c10-7-9-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
Klucz InChI
JCNLHDHXQVZQAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup