Merck
571954
Sigma-Aldrich
N-Butylhexamethyleneimine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456
gęstość
0.836 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCN1CCCCCC1
InChI
1S/C10H21N/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10-11/h2-10H2,1H3
Klucz InChI
IIUDBWFOJYPWAK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)