Merck
571539
Sigma-Aldrich
[9,9-Bis(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-diyl]bisboronic acid
≥95%
Synonim(y):
9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-diyl boronic acid, 9,9-Di(2′-ethylhexyl)fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-Di(2-ethylhexyl)fluorene-2,7-bisboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H44B2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
mp
>250 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C29H44B2O4/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30(32)33)13-15-25(27)26-16-14-24(31(34)35)18-28(26)29/h13-18,21-22,32-35H,5-12,19-20H2,1-4H3
Klucz InChI
RBFWXVHGJQDSGG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Coupling reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)