Merck
571296
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxybenzophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(O)C6H3(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
56-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(OCC)c1
InChI
1S/C17H18O3/c1-3-19-14-10-11-15(16(12-14)20-4-2)17(18)13-8-6-5-7-9-13/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
HHUPOXQKDQXOSO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)