Merck
571164
Sigma-Aldrich
[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide solution
0.25 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14BrMgNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.25 M in THF
tw
65 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Mg]c1ccccc1CN2CCOCC2
InChI
1S/C11H14NO.BrH.Mg/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h1-4H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
RSBWIKCTZYDPJQ-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup