Merck
571113
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
214-218 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(F)c(O)c1
InChI
1S/C7H5FO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
QATKOZUHTGAWMG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid may serve as a starting material in the synthesis of the following potent inhibitors of β-arylsulfotransferase IV (β-AST-IV):
  • 6-(2-(N-4-fluoro-3-hydroxybenzoylamino)ethylamino)purine via reaction with O-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate(HBTU) and 6-((2-ammonium trifluroacetate)ethylamino)purine
  • 6-(12-(N-4-fluoro-3-hydroxybenzoylamino)dodecylamino)purine via reaction with O-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate(HBTU) and 6-((12-ammonium trifluroacetate)dodecylamino)purine
  • 6-(12-(N-4-fluoro-3-hydroxybenzoylamino)dodecylamino)purine via reaction with O-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate(HBTU) and 6-((12-ammonium trifluroacetate)dodecylamino)purine
  • 2-chloro-6-(12-(N-4-fluoro-3-hydroxybenzoylamino)dodecylamino)purine via reaction with O-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate(HBTU) and 2-chloro-6-((12-ammonium trifluroacetate)dodecylamino)purine
  • 12-N-boc-1-N-(4-fluoro-3-hydroxybenzoyl)diaminododecane via reaction with O-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate(HBTU) and N-boc-1,12-diaminododecane
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Rapid Discovery of Potent Sulfotransferase Inhibitors by Diversity-Oriented Reaction in Microplates Followed by in situ Screening"
Dr D,BM, et al.
Chembiochem, 5(6), 811-819 (2004)