Merck
570702
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
anhydrous, 99.8 atom % D
Synonim(y):
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.07
Beilstein:
1740230
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
czystość izotopowa
99.8 atom % D
Próba
≥99.0%
granice wybuchowości
3.0-16 % (lit.)
zanieczyszczenia
<10 ppm water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Anne Warner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 105, 46-54 (2014-12-22)
Stability-indicating reversed phase HPLC methods have been developed and validated for the determination of 13 potential process and degradation impurities in pemetrexed disodium drug substance (DS) and pemetrexed for injection drug product (DP). This paper describes the development of HPLC-UV