Merck
570370
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-9-ethylmethacrylate
Synonim(y):
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
72.7-79.4 °C (lit.)
λmaks.
241 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13(2)18(20)21-12-11-19-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)19/h3-10H,1,11-12H2,2H3
Klucz InChI
PCRXBGQWYLIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
NLO material
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)