Merck
569658
Sigma-Aldrich
5,8-Dimethoxy-1-tetralone
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
59-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C12H14O3/c1-14-10-6-7-11(15-2)12-8(10)4-3-5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
VAMWBRIIBYQTGS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)