Merck
569402
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
96%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H(OCH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
115-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1c(Cl)cc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-7-3-6(10)5(4-12)8(11)9(7)14-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
FIHJBVMZUXYWLE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)