Merck
569267
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-N-methylaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.602 (lit.)
bp
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
Klucz InChI
DUSNCFKVMGTTFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)