Merck
569216
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H3(NO2)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5370 (lit.)
tw
255-256 °C (lit.)
gęstość
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)6-3-5(13(15)16)1-2-7(6)12-4-14/h1-3H
Klucz InChI
FWBGKEPRECQBTL-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
Refrigerate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)