Merck
569100
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5400 (lit.)
tw
201-202 °C (lit.)
gęstość
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc(Cl)ccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Klucz InChI
HHFPUBQPIUYQJW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup