Merck
569089
Sigma-Aldrich
4-Isocyanatobenzophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(O)C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
69-73 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H9NO2/c16-10-15-13-8-6-12(7-9-13)14(17)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Klucz InChI
UUUAWYNSKSCNMD-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
Refrigerate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)