Merck
569062
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3FNCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
gęstość
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1c(Cl)cccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-2-1-3-6(7(5)9)10-4-11/h1-3H
Klucz InChI
SPMPFFGBFMAFOO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)