Merck
569038
Sigma-Aldrich
3-Isocyanato-4-methoxybiphenyl
97%
Synonim(y):
2-Methoxy-5-phenylphenyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H3(OCH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
83-87 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1N=C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-14-8-7-12(9-13(14)15-10-16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Klucz InChI
HVVGPDSYJRMTFV-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
Refrigerate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)