Merck
568953
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H2ClNCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
23-27 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8ClNO/c1-6-3-7(2)9(11-5-12)8(10)4-6/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
GRPKAFNBYGDGCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)