Merck
568902
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
219-220 °C (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-3-9(2)10-6-4-5-7-11(10)12-8-13/h4-7,9H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
WJDNRCCJBHKDTR-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
Refrigerate
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)