Merck
568384
Sigma-Aldrich
2,3-Diethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5200 (lit.)
tw
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-6-9(8-12)11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
PBXMCIHCBBHGJH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup