Merck
567973
Sigma-Aldrich
5-(4-Chloro-2-nitrophenyl)furfural
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
91-95 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H6ClNO4/c12-7-1-3-9(10(5-7)13(15)16)11-4-2-8(6-14)17-11/h1-6H
Klucz InChI
QUHBWTNARIJFIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)