Merck
567833
Sigma-Aldrich
1-Isocyanato-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5640 (lit.)
tw
264-265 °C (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C11H11NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h3,5,7H,1-2,4,6H2
Klucz InChI
CGGOJVMAVIDVMK-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
Refrigerate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)