Merck
567817
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5190 (lit.)
tw
264-265 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N=C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO/c1-14(2,3)11-7-8-12(15(4,5)6)13(9-11)16-10-17/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
OGRXPRRFOBXEEX-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
Refrigerate
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)