Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 288,00 zł |
Informacje o tej pozycji
288,00 zł
Nazwa produktu
Dichlorobis(trimethylphosphine)nickel(II), 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
194-199 °C (lit.)
λmax
244 nm
SMILES string
Cl[Ni]Cl.CP(C)C.CP(C)C
InChI
1S/2C3H9P.2ClH.Ni/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
KYHNNWWCXIOTKC-UHFFFAOYSA-L
Application
- Wenkert arylation of thiophene with aryl Grignard reagents
- Regioselective [2+2+2] cycloaddition of carboryne with alkynes to give benzocarborane compounds
- Kumada-Corriu cross coupling of Grignard reagents
- Borylation of aryl chlorides
- Reductive aldol cyclization-lactonization
- Arylcyanation of alkynes
- Alkynylation of benzonitriles via C-C bond activation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description - | description synthesis grade |
| assay 97% | assay 99% | assay - | assay - |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: nickel | reaction suitability core: nickel, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: nickel | reaction suitability reagent type: catalyst, core: nickel |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 194-199 °C (lit.) | mp 219-223 °C (lit.) | mp 195-200 °C | mp 250 °C (dec.) (lit.) |
| λmax 244 nm | λmax - | λmax - | λmax - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
19232-05-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?