Merck
567493
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3CH3OCH2CH3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
89-94 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-3-13-9-5-4-7(2)6-8(9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
KBGGTPGSWHNQEX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3