Merck
567477
Sigma-Aldrich
Acenaphthene-5-boronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C12H9B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
270 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7,14-15H,4-5H2
Klucz InChI
RBYUCFIZMNKDGX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)