Merck
567337
Sigma-Aldrich
3-Formyl-2-methoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H2CHO(CH3)(OCH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
117-122 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(C)cc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C9H11BO4/c1-6-3-7(5-11)9(14-2)8(4-6)10(12)13/h3-5,12-13H,1-2H3
Klucz InChI
WDUHXJSEZPXEFU-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)