Merck
566985
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) bromide
96%
Synonim(y):
Vanadocene bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(C5H5)2VBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
180 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[V]Br.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)