Merck
566829
Sigma-Aldrich
1-Phenylbutanone-tosylhydrazone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2NHN=C(C6H5)CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
122-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC\C(=N\NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2S/c1-3-7-17(15-8-5-4-6-9-15)18-19-22(20,21)16-12-10-14(2)11-13-16/h4-6,8-13,19H,3,7H2,1-2H3/b18-17+
Klucz InChI
YGGRVJIJEMGVTG-ISLYRVAYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)