Merck
566632
Sigma-Aldrich
Poly(3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic dianhydride-alt-3,6-diaminoacridine hemisulfate)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
solid
mp
>400 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
methanol: insoluble
λmaks.
266 nm
fluorescencja
λex 260 nm; λem 508 nm in DMSO
Cechy i korzyści
Fluorescent dye-containing polyimide with good solubility characteristics.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3