Merck
566381
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3C(O)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
129-133 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H2,10,11)
Klucz InChI
CMWOHNIHUBDEAG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yael Kilstein et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(1), 114-124 (2016-01-16)
The upregulated kinin B1 receptors exert a pivotal role in modulating inflammatory processes. In isolated human umbilical veins (HUVs), kinin B1 receptor is upregulated as a function of in vitro incubation time and proinflammatory stimuli. The aim of this study