Merck
566187
Sigma-Aldrich
Indenylzirconium(IV) trichloride
97%
Synonim(y):
Trichloro[(1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-yl]zirconium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7Cl3Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp
151-161 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1
InChI
1S/C9H7.3ClH.Zr/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;;/h1-7H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
RHUATJQAOSHYRG-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of zirconocenes bearing benz[f]indenyl ligand
  • Monoindenyl halides of zirconium
Polymerization catalyst for modification of polyethylene polydiversity via blending Ziegler-Natta catalysts with IV-half metallocene or scorpionate complexes
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)