Merck
566101
Sigma-Aldrich
Bis(indenyl)halfnium(IV) dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C9H7)2HfCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
core: hafnium
reagent type: catalyst
mp
211-215 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Hf]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2ClH.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
YVAJTQPCQNUSIG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Cocatalyst in dehydrogenation of cyclooctane
Catalyst for:
  • CH activation reactions
  • Metalation of Bronsted acids
  • Chain termination reactions in ethene polymerization
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)