Merck
566071
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3ClFB(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
131-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
Klucz InChI
NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Suzuki coupling
  • Preparation of cellular checkpoint kinase Wee1 binding affectors
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)