Merck
565660
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H3CC6H3[OCH(CH3)2]B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
65-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Oc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-7(2)14-10-5-4-8(3)6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
Klucz InChI
PESPTYNENYUZTH-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3