Merck
565636
Sigma-Aldrich
Sudan 408
Dye content ~95 %
Synonim(y):
1-(2-Methyl-4-o-tolylazo-phenylazo)-2-n-hexyloxy-naphthalene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H32N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, ~95%
mp
55.6-58.2 °C (lit.)
λmaks.
205 nm in ethanol
ciąg SMILES
CCCCCCOc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)