Merck
565377
4-Bromo-N,N-diethylaniline
97%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4N(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-140-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pozwól nam pomóc
InChI key
NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C10H14BrN/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(Br)cc1
assay
97%
form
solid
mp
32-33 °C (lit.)
Disclaimer
Low melting solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)