Kluczowe dokumenty
565253
Poly[(propylmethacryl-heptaisobutyl-PSS)-co-styrene]
PSS 15 wt. %
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Formularz
solid
skład
PSS, 15 wt. %
temp. przejścia
Tg (DSC) ~64.9 °C (onset)
rozpuszczalność
THF: soluble
toluene: soluble
Cechy i korzyści
PSS polymer
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)