Merck
564672
Sigma-Aldrich
2-N-Fmoc-amino-dibenzocyclohepta-1,4-diene, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
zakres etykietowania
0.5-1.3 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
ciąg SMILES
P=S.CCOc1ccc2CCc3ccccc3C(NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)c2c1
InChI
1S/C32H29NO3.HPS/c1-2-35-23-18-17-22-16-15-21-9-3-4-10-24(21)31(29(22)19-23)33-32(34)36-20-30-27-13-7-5-11-25(27)26-12-6-8-14-28(26)30;1-2/h3-14,17-19,30-31H,2,15-16,20H2,1H3,(H,33,34);1H
Klucz InChI
FNCRKYKFDWWPGY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3