Merck
564079
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H3C(CH2)3OC6H3(F)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
91-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C10H14BFO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
Klucz InChI
JVHCUZXLXOUYHX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)