Merck
564060
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-isopropoxyphenylboronic acid
Synonim(y):
3-Fluoro-4-isopropoxybenzeneboronic acid, [3-Fluoro-4-(1-methylethoxy)phenyl]boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
112-117 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
Klucz InChI
XZQQJUVWZYJYPN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of azaxanthene based selective glucocorticoid receptor modulators
  • Suzuki and Stille coupling for synthesis of oral venous antithrombotic drugs
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3