Merck
564052
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
102-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
JJBMFQWJHYCKRY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3