Merck
564001
Sigma-Aldrich
α-Acetoxydeoxybenzoin
97%
Synonim(y):
α-Phenylphenacyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCH(OCOCH3)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
81-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)