Merck
563846
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
254 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Nc1nc(Br)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)