Merck
563366
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloroaniline
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H3(Cl)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
56-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12ClNO/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,15H2
Klucz InChI
WOWKZTBVWKKGJV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3